Merck
324411
Sigma-Aldrich
Dynamin-Inhibitor II, MiTMAB
The Dynamin Inhibitor II, MiTMAB, also referenced under CAS 1119-97-7, controls the biological activity of Dynamin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonym(e):
Dynamin-Inhibitor II, MiTMAB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H38BrN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41121801
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (titration)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
water: 100 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Ein zellpermeables kationisches Tensid, das durch Anzielen der PH-Domäne und Unterbrechung der Phospholipid-Bindung die Dynamin-GTPase-Aktivität (IC50 = 3,15 µ;M) reversibel hemmt. Blockiert nachweislich Dynamin-I-abhängige SVE (synaptische Vesikel-Endozytose) in Rattengehirn-Synaptosomen und Dynamin-II-abhängige RME (Rezeptor-vermittelte Endozytose) in nicht neuronalen HeLa-, A431- und COS-7-Zellen. Die Hemmung konkurriert mit PS und konkurriert nicht mit GTP.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Korrosiv (L)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Quan, A., et al. 2007. Mol. Pharmacol.72, 1425.
Hill, T.A., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 3275.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable