Merck
287815
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorisocumarin
Synonym(e):
3,4-Dichlorisocumarin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H4Cl2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay
≥99% (elemental analysis)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Wirksamkeit
5-100 μM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMF: 10 mM
DMSO: 10 mM
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1[o][c](c2c(c1Cl)cccc2)=O
InChI
1S/C9H4Cl2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9(12)13-8(7)11/h1-4H
InChIKey
SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Effektive Konzentration: 5-100 µ;M; t½; = 20 Minuten bei pH 7,5.
Ein starker, nicht reversibler Inhibitor von Serinproteasen. Blockiert die apoptotische internukleosomale DNA-Spaltung in Thymozyten ohne Beteiligung von Endonukleasen. Reagiert mit Serinproteasen und setzt eine funktionelle Acylchloridgruppe frei, die den Rückstand einer anderen aktiven Stelle acylieren kann. Wirkt sich nicht auf Thiolproteasen und Metalloproteasen aus. Weist zudem keine Aktivität gegen β;-Lactamasen auf. Wirksam in Konzentrationen von 5 bis 100 µ;M.
Ein starker, nicht reversibler Inhibitor von Serinproteasen. Reagiert mit Serinproteasen und setzt eine funktionelle Acylchloridgruppe frei, die den Rückstand einer anderen aktiven Stelle acylieren kann. Hemmt Granzym B und blockiert die apoptotische internukleosomale DNA-Spaltung in Thymozyten ohne Beteiligung von Endonukleasen. Wirkt sich nicht auf Thiolproteasen und Metalloproteasen aus. Weist keine Aktivität gegen β;-Lactamasen auf.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Serinproteasen
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Cain, K., et al. 1994. Biochem. Cell Biol.72, 631.
Weaver, V.M., et al. 1993. Biochem. Cell Biol. 71, 488.
Odake, S., et al. 1991. Biochemistry 30, 2217.
Harper, J.W., et al. 1985. Biochemistry24, 1831.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable