Wichtige Dokumente
217386
Sigma-Aldrich
Carboxy-PTIO, Natriumsalz
Reacts with nitric oxide at pH 7.4, resulting in the generation of NO2⁻/NO3⁻ with a rate constant of 1 x 10⁴ M⁻¹sec⁻¹.
Synonym(e):
Carboxy-PTIO, Natriumsalz, 2-(4-Carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazolin-1-oxyl-3-oxid, Na
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16N2O4 · Na
Molekulargewicht:
299.28
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (TLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
dark blue
Löslichkeit
HEPES Buffer: 0.4 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Reagiert mit Stickstoffmonoxid bei einem pH-Wert von 7,4, was zur Erzeugung von NO2-/NO3- mit einer Geschwindigkeitskonstante von 1 x 104 M-1s-1 führt. Verhindert den durch SIN-1 eingeleiteten Endothelzelltod. Hat Berichten zufolge durch seine Stickstoffmonoxid-Scavenger-Wirkung einen hohen therapeutischen Wert bei Endotoxinschock.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Stickstoffmonoxid-Scavenger-Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Wässrige Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 1 Woche haltbar.
Sonstige Hinweise
Ishii, M., et al., 1999. J. Cardiovasc. Pharmacol. 33, 295.
Amano, F. und Nova, J. 1995. FEBS Lett.368, 425.
Hogg, N., et al. 1995. Free Radical Res.22, 47.
Az-ma, T., et al. 1994. Life Sci.54, 185.
Yoshida, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.202, 923.
Akaike, T., et al. 1993. Biochemistry32, 827.
Yoshida, K., et al. 1993. Infect. Immun.61, 3552.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable