Alle Fotos(1)
Key Documents
1.93653
Supelco
Iron(III) chloride anhydrous
EMPLURA®
Synonym(e):
Iron(III) chloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl3Fe
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Qualität
anhydrous
Produktlinie
EMPLURA®
Lagertemp.
room temp
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Verpackung
1.93653.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable