Wichtige Dokumente
451649
Eisen(III)-chlorid
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Eisenperchlorid, Eisentrichlorid, Molysit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Dampfdichte
5.61 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 194 °C)
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
304 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Vorläufer zur Herstellung von Fe-N-C-Katalysatoren in Nanogröße für Protonenaustauschmembran(PEM)-Brennstoffzellen. FeCl3 als Eisen-Vorläufer trägt dazu bei, den niedrigsten Ladungsübertragungswiderstand und die hohe Spitzenleistungsdichte zu erreichen.
- als Oxidationsmittel zur Vorbereitung von FeOCl@PPy-Kathodenmaterialien für Li-Ionen-Batterien mit guter Zyklusstabilität
- als Vorläufer zur Herstellung amorpher multifunktionaler am-Fe-Bi/NF-Elektroden für wiederaufladbare Zink-Luft-Batterien
- zur Synthese von Fe3O4@Nanocellulose/TiCl-Nanofüllern für Farbstoffsolarzellen zur Reduzierung der Kristallinität des Polymers
Zubehör
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Noble-Metal Nanostructures with Controlled Morphologies
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
We presents an article about a micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. RAFT (Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer) polymerization is a reversible deactivation radical polymerization (RDRP) and one of the more versatile methods for providing living characteristics to radical polymerization.
Protokolle
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
An article about the typical procedures for polymerizing via ATRP, which demonstrates that in the following two procedures describe two ATRP polymerization reactions as performed by Prof. Dave Hadddleton′s research group at the University of Warwick.