14-557-M
B-Raf(V599E)-Protein, aktiv, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged recombinant human B-Raf residues 416-end, containing a V599E mutation, for use in Kinase Assays.
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Mol-Gew.
Mw 67.3 kDa
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Allgemeine Beschreibung
N-terminal GST-markiertes, rekombinantes humanes B-Raf, Reste 416 bis Ende, mit einer V599E-Mutation (auch V600E genannt).
Produktherkunft: Durch Baculovirus in Sf21-Insektenzellen exprimiert
Anwendung
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Entzündung und Immunologie
Biochem./physiol. Wirkung
Ziel-Unterfamilie: TKL
Zielprotein: B-Raf
Verpackung
Auch in einer Größe von 250 µg erhältlich. Rufen Sie an und geben Sie Katalognr. 14-557M durch, um Preise und Verfügbarkeit zu erfahren, wenn Sie die 250-µg-Größe bestellen.
Qualität
Regelmäßig mittels Phosphorylierung von MBP-Substrat in vitro beurteilt
Physikalische Form
Glutathion-Agarose-Affinitätschromatografie
Lagerung und Haltbarkeit
6 Monate bei -70 °C
Sonstige Hinweise
Spezifische Aktivitätsdaten entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat, das jeder Charge dieses Enzyms beiliegt.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Vanessa C Gray-Schopfer et al.
Cancer metastasis reviews, 24(1), 165-183 (2005-03-24)
Melanoma is a form of skin cancer that has a poor prognosis and which is on the rise in Western populations. If detected early, it is easily treated by surgical excision. However, once melanoma metastasises it is notoriously resistant to
Mathew J Garnett et al.
Cancer cell, 6(4), 313-319 (2004-10-19)
RAF proteins are components of a conserved signaling pathway that regulates cellular responses to extracellular signals. Despite over 20 years of research into the regulation and function of the RAF proteins, it was only realized recently that the B-RAF isoform
Stevan R Hubbard
Cell, 116(6), 764-766 (2004-03-24)
A study by Wan et al. in this issue of Cell demonstrates that the majority of oncogenic mutations in the B-Raf protein kinase result in increased catalytic activity, through disruption of the autoinhibited state of the kinase domain. Surprisingly, several
Kathryn E Mercer et al.
Biochimica et biophysica acta, 1653(1), 25-40 (2003-06-05)
A recent report has shown that activating mutations in the BRAF gene are present in a large percentage of human malignant melanomas and in a proportion of colon cancers. The vast majority of these mutations represent a single nucleotide change