1.32360
MC-Medieneinlage®
for yeasts, for molds, Accredited for Food Stuff and Dried Cannabis Flower (THC>0.3%)
Synonym(e):
Hefen- und Schimmelpilz-Zähltest
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
AOAC® OMA
AOAC® PTM
MicroVal
Sterilität
sterile
Produktlinie
MC-Media Pad®
Leistungsmerkmale
ready-to-use
pH-Wert
7.4 ( in H2O)
Eignung
suitable for microbiology
molds
yeasts
Anwendung(en)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Entspricht internationalen Lebensmittel- und & Getränkevorschriften
- Verringert Abfall und spart Platz
- Zuverlässige und schnelle Ergebnisse
- Einfache Anwendung—Weniger Arbeitsschritte als herkömmliche Verfahren
- Farbkodiert für die Auswahl des richtigen Media Pads
- Vereinfachter Arbeitsablauf
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 1
Artikel
This article will focus on results obtained for MC-Media Pad RAC, MC-Media Pad Coliform, MC-Media Pad E. coli & Coliform & MC-Media Pad Yeast & Mold.
Protokolle
Comparison of MC-Media Pad® with different convenience solution products for indicator organism testing