1.16484
TLC aluminum sheets, Silica gel 60 W F₂₅₄s
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonym(e):
Water-Resistant TLC Aluminum Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9.5 - 11.5 µm
Schichtdicke: 120 - 160 µm
Dickenschwankung: ≤ 40 µm
Anwendungstechnische Prüfung:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Benzol-azo-a-naphthylamin:
40 - 55
- Brillantrot B: 60 - 75
- Eriogrün B: 75 - 90
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 9.0
Typischer Wert, gemessen an einer Folie
Eluent: Ethylmethylketon/ n-Propanol/ Eisessig/ Wasser (40/40/5/20 v/v/v/v)
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13