Merck
1.05748
Supelco
TLC-Kunststoffblätter, Kieselgel 60
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
Synonym(e):
Flexible DC-Silikatplatten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
plastic support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Kunststoffplatten, 20 x 20 cm
Unsere klassischen Kieselgel-DC-Platten kombinieren unser bewährtes Kieselgel 60 und ein einzigartiges Polymerbindemittel. Dadurch entsteht eine stark klebende und harte Oberfläche, die weder Blasen wirft noch reißt und die ohne Beschädigung mit einem Bleistift beschrieben werden kann.
Verlinkung
Ersetzt: 5748-7; 5748
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9. 7–11,7 µm
Schichtdicke: 175–225 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 40 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)