Merck
1.05564
Supelco
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄ GLP
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Hochleistungs-DC-Kieselsäure-Platten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glasplatten 10 x 10 cm
Diese Platten verfügen über individuelle Lasercodierungen für GLP-Anwendungen. Auf der Oberseite dieser für GLP-Anwendungen konzipierten Platten sind die jeweilige Artikel-, Chargen- und individuelle Plattennummer angegeben. So können Laborfachkräfte jede verwendete Platte erfassen und archivieren. Dank unserer bewährten Kieselgel-Formulierung für TLC- und HPTLC-Platten zeichnen sich diese GLP-Platten durch eine unübertroffene Trennleistung aus.
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17 - 22
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38 - 43
– Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58 - 64
Trennzahl
- Farbstofftest, lipophil:
≥ 10,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison, Steroidtest:
23 - 29
- Reichstein S, Steroidtest: 36 - 45
- Methyltestosteron, Steroidtest: 43 - 52
Trennzahl
- Steroidtest:
≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)