Merck
1.05631
Supelco
HPTLC-Platten, Kieselgel 60
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Hochleistungsdünnschichtchromatographie-Platten
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
10 cm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glasplatten 10 x 10 cm
Diese HPTLC-Platten bieten eine schnelle und quantitative Analyse komplexer Proben für den manuellen oder automatisierten Einsatz. Unsere HPTLC-Siliziumdioxidplatten arbeiten dreimal schneller als herkömmliche TLC-Platten – und sie bieten eine höhere Sensitivität. Die Teilchengrößen der HPTLC-Platten liegen im Bereich von 4 bis 8 µm. Dies führt zu einer weicheren Oberfläche und einer höheren Trennleistung als mit herkömmlichen DC-Platten.
Anwendung
Kieselgel 60 HPTLC-Glasplatten. HPTLC-Kieselgelplatten 10 x 10 cm, 25 Stück.
Verlinkung
Ersetzt: 5631-5; 5631
Hinweis zur Analyse
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480–540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Größenverteilung): 5–7 µm
Schichtdicke: 150–200 µm
Abweichungen der Schichtdicke je Platte: ≤ 35 µm
Chromatographische Untersuchung:
Farbstofftest
hRf-Werte
Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17–22
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38–43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58–64
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,0
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1