Merck
1.05467
Millipore
Selective agar for pathogenic fungi
for the isolation of pathogenic fungi (contains Cycloheximide)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
Form
powder (dehydrated (DCM))
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.8-7.0 (25 °C, 33 g/L in H2O)
Löslichkeit
33 g/L
Schüttdichte
670 kg/m3
Anwendung(en)
clinical
microbiology
Eignung
molds
Allgemeine Beschreibung
zur Isolierung von pathogenen Pilzen (enthaelt Cycloheximid)
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit)klarAussehen (Farbe)gelblich-braunpH-Wert (25 °C)6.7 - 7.1Wachstum (Trichophyton mentagrophytes ATCC 18748)gut bis sehr gutWachstum (Trichophyton rubrum ATCC 28188)mäßig bis gutWachstum (Microsporum gallinae ATCC 12108)mäßig bis gutWachstum (Trichophyton ajelloi ATCC 28454)mäßig bis gutWachstum (Microsporum canis ATCC 36299)gut bis sehr gutWachstum (Geotrichum candidum DSM 1240)gut bis sehr gutWachstum (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054))gut bis sehr gutWachstum (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053))kein bis schwachWachstum (Penicillium commune ATCC 10428)kein bis schwachWachstum (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001))keinBebrütung: 7 Tage; 28 °C; aerob.