07-228
Anti-TACC2 Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
transforming, acidic coiled-coil containing protein 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TACC2(10579)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TACC2 on 10 µg of mouse testis tissue lysate.
Zielbeschreibung
Note this protein can be highly modified and several isoforms exist.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable