07-2184
Anti-acetyl-GAPDH (Lys160) Antibody
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys160)
Angaben zum Gen
human ... GAPDH(2597)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stoffwechsel
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
Immunoprecipitation Analyis: A representative lot immunoprecipitated acetyl GAPDH (Lys60) from LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate (Prof. Akira Sawa, Johns Hopkins University, Baltimore.).
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected acetyl GAPDH (Lys60) in LPS/IFNgamma treated RAW264.7 cell lysate and not in untreated RAW264.7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable