14-1121
MultiDsk-Ubiquitin-bindendes Proteinreagenz
This MultiDsk-Ubiquitin-binding protein reagent is validated for use in Affinity Precipitation Assays for the pull-down of mono- and poly-ubiquitinated proteins.
Synonym(e):
Dsk-Ubiquitin-binding protein reagent, Ubiquitin domain-containing protein DSK2
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
Das MultiDsk-Ubiquitin-bindende Proteinreagenz ist ein GST-Fusionsprotein, das ein Array von fünf Ubiquitin-assoziierten (UBA) Domänen aus dem Ubiquitin-bindenden Hefeprotein Dsk2 (aa 327–373; UniProt P48510) enthält. MultiDsk bindet und schützt ubiquitinierte Proteine vor der Deubiquitinierung. Bei der Immobilisierung auf Glutathionharzen kann MultiDsk für das Affinitäts-Pulldown von Proteinen mit Mono- und Poly-Ubiquitinierung aus Zellextrakten und Gewebehomogenaten verwendet werden. Diese Struktur enthält auch eine C-terminale 6xHis-Sequenz und eine interne 6xHis-Sequenz zwischen der N-terminalen GST- und der 5XUBA-Sequenz (PMID 23056298). MultiDsk wird im Rosetta-(DE3)-pLysS-Stamm von E. coli (Art.-Nr. 70956) exprimiert und gereinigt.
Produktherkunft: Hefeprotein mit einer GST-Markierung und einer His-Markierung, in E. coli exprimiert.
Spezifität
Proteine mit Mono- und Poly-Ubiquitinierung
Immunogen
Dies ist ein Proteinreagenz und kein Antikörper, da es sich um ein Hefeprotein handelt, das eine GST- und eine His-Markierung aufweist und in E. coli exprimiert wird.
Epitop: Ubiquitin
Anwendung
Affinitätspräzipitations-Assayanalyse: Eine repräsentative Charge des MultiDsk-Ubiquitin-bindenden Proteins wurde auf Agarose-Beads immobilisiert und zur Präzipitation von ubiquitinierten Proteinen aus Hefe- und HEK293-Gesamtzellextrakten verwendet. (Wilson, D.M., et al. (2012) PLoS One. 7(10):e46398).
Affinitätspräzipitations-Assayanalyse: Eine repräsentative Charge des MultiDsk-Ubiquitin-bindenden Proteins wurde auf Agarose-Beads immobilisiert und zum Pulldown von ubiquitinierten Proteinen aus Hefen-Gesamtzellextrakten verwendet. (Wilson, D.M., et al. (2013) Cell. 154:983-995).
Affinitätspräzipitations-Assayanalyse: Eine repräsentative Charge des MultiDsk-Ubiquitin-bindenden Proteins wurde auf Agarose-Beads immobilisiert und zum Pulldown von ubiquitinierten Proteinen aus Hefen-Gesamtzellextrakten verwendet. (Wilson, D.M., et al. (2013) Cell. 154:983-995).
Qualität
Die Beurteilung erfolgt durch Affinitätspräzipitation in Hefe-Gesamtzellextrakt.
Affinitätspräzipitations-Assayanalyse: Aus 1,0 mg Hefe-Gesamtzellextrakt wurden ubiquitinierte Proteine mithilfe des MultiDsk-Ubiquitin-bindenden Proteinreagenzes (7,8 μg bis 31,3 μg MultiDsk pro Pulldown) isoliert, das auf Agarose-Beads immobilisiert wurde.
Affinitätspräzipitations-Assayanalyse: Aus 1,0 mg Hefe-Gesamtzellextrakt wurden ubiquitinierte Proteine mithilfe des MultiDsk-Ubiquitin-bindenden Proteinreagenzes (7,8 μg bis 31,3 μg MultiDsk pro Pulldown) isoliert, das auf Agarose-Beads immobilisiert wurde.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Gereinigtes Ubiquitin-bindendes Protein im Puffer mit 25 mM Tris-HCl, pH 7,5, 150 mM NaCl, 2 mM β-Mercaptoethanol mit 50 % Glycerol ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -80 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Versand auf Trockeneis. Nach der Lieferung in Aliquote aufteilen und bei -80 °C aufbewahren. Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Versand auf Trockeneis. Nach der Lieferung in Aliquote aufteilen und bei -80 °C aufbewahren. Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Mehrere Banden beobachtet.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
MultiDsk: a ubiquitin-specific affinity resin.
Wilson, MD; Saponaro, M; Leidl, MA; Svejstrup, JQ
Testing null
Proteasome-mediated processing of Def1, a critical step in the cellular response to transcription stress.
Wilson, MD; Harreman, M; Taschner, M; Reid, J; Walker, J; Erdjument-Bromage, H; Tempst et al.
Cell null