07-217-I
Anti-NAG-1/GDF15
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1, NSAID-activated gene 1 protein, NAG-1, NSAID-regulated gene 1 protein, NRG-1, Placental TGF-beta, Placental bone morphogenetic protein, Prostate differentiation factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NAG-1/GDF15 in human placenta tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NAG-1/GDF15 in 10 µg of LNCap Conditioned Media.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1