Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
1.10002
Supelco
Cobalt Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-1000 mg/L (Co²⁺), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Kobalt-Teststreifen
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Produktbezeichnung
Cobalt-Test, colorimetric, 10-1000 mg/L (Co2+), MQuant®
Beschreibung
semi-quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
MQuant®
spezifische(r) Analyt(en)
cobalt
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Messbereich
10-1000 mg/L (Co2+)
Nachweisverfahren
colorimetric
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: kolorimetrisch, mit Teststreifen, 10 – 30 – 100 – 300 – 1000 mg/l (Co2+), MQuant®
Die MQuant®-Cobalt-Teststreifen können zum Prüfen von Abwasser und Galvanisierbädern, in der Elektronik- und metallverarbeitenden Industrie zum Untersuchen und Verarbeiten verwendet werden. Auf den Teststreifen reagieren Cobalt(II)-Ionen mit Thiocyanat, um einen blauen Komplex zu bilden. Die Cobaltkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen.
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen. Es wurden folgende Verbesserungen durchgeführt:
  • Verringerung der Teststreifenbreite
  • Recyceltes Aluminiumröhrchen
  • Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Verlinkung
Ersetzt: 10002-1; 10002
Rechtliche Hinweise
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1