05-468
Anti-FcεRIα-Untereinheit-Antikörper
Upstate®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
monoclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FCER1A(2205)
Verwandte Kategorien
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündungs- und Autoimmunmechanismen
Entzündung & Immunologie
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1