Merck
O-035
Supelco
Olanzapin-d8
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
Olanzapin-D8 -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17D8H12N4S
Molekulargewicht:
320.48
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Verpackung
ampule of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cerilliant®
Konzentration
100 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[s]1c2c(cc1C)C(=Nc4c(cccc4)N2)N3C(C(N(C(C3([2H])[2H])([2H])[2H])C)([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i7D2,8D2,9D2,10D2
InChIKey
KVWDHTXUZHCGIO-UFBJYANTSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein interner Standard zum Einsatz in LC/MS- und GC/MS-Anwendungen wie u. a. klinische Toxikologieanalysen, therapeutisches Medikamentenmonitoring oder Isotopenverdünnungsmethoden. Olanzapin, das unter dem Handelsnamen Zyprexa® vertrieben wird, ist ein atypisches Antipsychotikum zur Behandlung der Schizophrenie und bipolaren Störung.
Rechtliche Hinweise
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zyprexa is a registered trademark of Eli Lilly and Co.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)