Merck
880226P
Avanti
DSPE-PEG(5000) DBCO
Avanti Research - A Croda Brand 880226P, powder
Synonym(e):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-n-[dibenzocycooctyl(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (880226P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 880226P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
DSPE-PEG(5000) DBCO, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-n-[dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-5000], belongs to a group of functionalized polyethylene glycol (PEG) lipids.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880226P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1