Wichtige Dokumente
870439C
Avanti
C18:2 anandamide phosphate
Avanti Research™ - A Croda Brand 870439C
Synonym(e):
linoleoyl ethanolamide phosphate (sodium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (870439C-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870439C
Konzentration
1 mg/mL (870439C-1mg)
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)NCCOP(O)([O-])=O.[Na+]
InChIKey
PVAGBVTWXZTXFO-NBTZWHCOSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)