Merck
860766P
Avanti
1-O-Acyl Ceramide (d18:1/18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
1-hexadecanoyl-N-oleoyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C52H99NO4
Molekulargewicht:
802.35
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860766P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](NC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
Anwendung
Lipids research
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860766P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)