Merck
860740L
Avanti
18:1 SM (d18:1/18:1)-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG860746L-1MG
Synonym(e):
N-oleoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine-d9
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H72D9N2O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
738.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.12
Assay
>99% (TLC)
Form
solution
Verpackung
package of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
860746L-1MG
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860740L-1MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tong Liu et al.
Expert review of proteomics, 17(3), 233-242 (2020-04-21)
Background: Colorectal cancer (CRC) represents a third leading cause of cancer-related death worldwide. The reliable diagnostic biomarkers for detecting CRC at early stage is critical for decreasing the mortality.Method: A conjunctive lipidomic approach was employed to investigate the differences in