Merck
850306P
Avanti
07:0 PC (DHPC)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
DHPC; PC(7:0/7:0)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H44NO8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51191904
NACRES:
NA.25
Beschreibung
1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (850306P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850306P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850306P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850306P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC)=O)COC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C22H44NO8P/c1-6-8-10-12-14-21(24)28-18-20(31-22(25)15-13-11-9-7-2)19-30-32(26,27)29-17-16-23(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
InChIKey
RBFSPQDASPEAID-HXUWFJFHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die von Avanti angebotenen Phosphatidylcholin-Produkte sind darauf ausgelegt, Verbindungen mit einer Vielfalt an physischen Eigenschaften bereitzustellen Verfügbare Produkte sind u.a. kurzkettige (C3-C8 sind wasserlöslich und hygroskopisch), gesättigte und mehrfach ungesättigte PCs sowie Mischsäure-PC′s. Alle Produkte sind HPLC-bereinigt und es wurden besondere Vorkehrungen getroffen, die Produkte vor Oxidation und Hydrolyse zu schützen. DHPC ist eine ultrareine Verbindung.
Anwendung
1,2-Diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholin (DHPC) wurde in Extraktionspuffer für die RNA-Isolierung von Mauskortexproben und Glialzellen verwendet. Es wurde auch für die Suspension von proteinbeladenen Anti-GFP-Beads (grün fluoreszierendes Protein) vor der Immunpräzipitation verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
DHPC erhält die native Konformation und damit die Aktivität der gelösten Proteine. Die dreidimensionale Struktur und Aktivität der Proteine wird nicht nur bei DHPC-Konzentrationen von 10-15mM, bei denen die maximale Solubilisierung eintritt, erhalten, sondern auch über einen größeren Bereich von DHPC-Konzentrationen (bis zu 40mM). Nicht nur die dreidimensionale Struktur und damit die Aktivität der meisten Proteine bleibt in überschüssigem DHPC erhalten, sondern auch Proteine, die anscheinend in DHPC stabil sind. Ein solches Ergebnis deutet darauf hin, dass die direkten Wechselwirkungen zwischen DHPC und integralen Membranproteinen schwach ist. Wenn die Wechselwirkungen zwischen DHPC und Membranproteinen wirklich schwach sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Assoziation zwischen intrinsischen Membranlipide und Membranproteinen erhalten bleibt. Mann nimmt an, dass der DHPC-Solubilisierungsmechanismus Keilwirkung auf die benachbarten Lipide hat, was hauptsächlich auf seine massige Polargruppe und die kurzen Kohlenwasserstoffketten zurückzuführen ist. Dadurch wird bei relativ niedrigen DHPC-Konzentrationen eine Membrandestabilisation verursacht. Alle untersuchten Membrane werden bei einem identischen DHPC-/Lipidverhältnis solubilisiert. Diese Erkenntnis bringt den Nachweis, dass DHPC hauptsächlich mit der Lipiddoppelschicht interagiert, aber nicht mit den Membranproteinen. Das der Erhaltung der nativen Proteinstruktur zugrunde liegende Prinzip ist die Unfähigkeit von DHPC, intrinsische Membranlipide aus integralen Membranproteinen zu verdrängen. Vorteile von DHPC: DHPC erhält die Aktivität von gelösten Membranproteinen. DHPC Ist nicht leicht oxidierbar und über einen weiten pH-Bereich (4-10) stabil. DHPC bildet bei Auflösung in Wasser Mizellen anstatt Doppelschichten. (CMC = 1,4 mM). DHPC zeigt eine weite Größenverteilung, die von der NaCl-Konzentration der Suspension abhängig ist. DHPC hat keinen störenden Einfluss auf spektrophotometrische Messungen.
Verpackung
20 ml transparentes Glasfläschchen mit Schraubkappe (850306P-200mg)
30-ml-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (850306P-500mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (850457P-25 mg)
60-ml-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (850306P-1g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Glial cell regulation of rhythmic behavior
Jackson FB, et al.
Methods in Enzymology, 552, 45-73 (2015)
Molecular characterization of neuronal cell types based on patterns of projection with Retro-TRAP
Nectow AR, et al.
Nature Protocols, 10(9), 1319-1319 (2015)
N Singh et al.
Molecular and cellular biology, 14(1), 21-31 (1994-01-01)
A single metabolic path leading to synthesis of ether lipids is known in animal cells, the major products of which are plasmalogens. To learn whether this peroxisomal path is also responsible for the synthesis of base-resistant lipid components of glycosylphosphoinositol
Aaron P Landry et al.
Cell chemical biology, 26(11), 1515-1525 (2019-10-09)
Mitochondrial sulfide quinone oxidoreductase (SQR) catalyzes the oxidation of H2S to glutathione persulfide with concomitant reduction of CoQ10. We report herein that the promiscuous activity of human SQR supported the conversion of CoA to CoA-SSH (CoA-persulfide), a potent inhibitor of
Profiling changes in cortical astroglial cells following chronic stress
Simard S, et al.
Neuropsychopharmacology, 43(9), 1961-1961 (2018)
Artikel
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn