Wichtige Dokumente
700025P
Avanti
7β,27-dihydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
(3β,7β,25R)-Cholest-5-ene-3,7,26-triol
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (700025P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=C[C@@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC[C@@H](C)CO
InChI
1S/C27H46O3/c1-17(16-28)6-5-7-18(2)21-8-9-22-25-23(11-13-27(21,22)4)26(3)12-10-20(29)14-19(26)15-24(25)30/h15,17-18,20-25,28-30H,5-14,16H2,1-4H3/t17-,18-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
RXMHNAKZMGJANZ-BMOLSTJGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)