300115S
Avanti
Dox-NP™ (5mL vial)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Dox-NP™ (5mL vial)
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Dox-NP™ (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Assay
>99% (HPLC/MS)
Form
dispersion
Verpackung
pkg of 1 × 5 mL (300115S-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)