Merck
300113S
Avanti
Control (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (HPLC/MS)
Form
solution
Verpackung
pkg of 1 × 2 mL (300113S-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Anwendung(en)
advanced drug delivery
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Formulation: A Pegylated, long-circulating liposomal formulation with an ammonium sulfate core. Liposomes are stored frozen for a longer shelf life.
Anwendung
Control (2mL vial) may be used as a vehicle control liposome for liposomal encapsulated doxorubicin (Dox-NP).
Verpackung
10 mL clear serum vial (300113S-1EA)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)