Merck
Z768170
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41102404
NACRES:
NB.72
Materialien
aluminum
Leistungsmerkmale
fits flask 250 mL
Holds 1x 250 ml
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 0025000642
Allgemeine Beschreibung
Piston insert for use with 250ml round bottom flask, made of anodized aluminum.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)