Z742290
myGel™ Mini Reversible Combs
22/12 teeth
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105300
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific E1101-COMB1
Allgemeine Beschreibung
Double sided combs for maximum versatility.
Reversible gel combs with 22/12 teeth to be used with E1200-CS1 and E1101-CS1 casting stand. Supplied as a pack of 2.
Rechtliche Hinweise
myGel is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)