Merck
Z119008
Sigma-Aldrich
Scienceware® Vakuumexsikkator
flange O.D. × I.D. 171 mm × 149 mm
Synonym(e):
Desiccator, Vacuum Bell Jar, Vacuum Desiccator
About This Item
UNSPSC-Code:
41104510
eCl@ss:
32040700
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F42010-0000
Abstand
122 mm
Flansch AD × ID
171 mm × 149 mm
Plattendurchm.
140 mm
Allgemeine Beschreibung
PP Unterteil, durchsichtiger PC-Deckel; hält das Vakuum für ca. 24 Stunden. Mit PP Hahn (PTFE Stopfen), mit Olive für 6,4 mm Schläuche, 1/4 in., geripptem Griff, Neopren O-Ring und PP Platte (1/8 in.; 3,2 mm dick mit 1/8 in. diam.; 3,2 mm Löchern) und großem Mittelloch zum einfachen Herausnehmen.
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z119008-1EA4061832256702