Merck
Z740571
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 100 mL, subdivision, 10 mL (graduations: 20-80 mL)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL (graduations: 20-80 mL)
Verpackung
pkg of 48 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740571-48EA4061832120409