Z740576
Aldrich® Essentials beaker, Griffin
low form, capacity 250 mL, subdivision, 25 mL (graduations: 25-200 mL)
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 25 mL (graduations: 25-200 mL)
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass, Griffin style, low form beakers with reference graduations and pour spout. Uniform, standard walls and flat bottom for even heating. Meet ASTM E960 designation.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)