Merck
Z655031
Carbolite® tube furnace work tube
IAP, I.D. × O.D. × L 25 mm × 32 mm × 600 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.24
Hersteller/Markenname
Carbolite IAP 25mm id X 32mm od X 600mm long
ID × AD × L
25 mm × 32 mm × 600 mm
Allgemeine Beschreibung
  • IAP (impervious aluminous porcelain)
  • Open both ends
Rechtliche Hinweise
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)