Merck
Z635359
Swiss Boy Laborhebebühnen
load ≤90 kg (middle position), platform L × W 180 mm × 216 mm, Model 116
Synonym(e):
Lab Jacks
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
Grauer
Parameter
≤90 kg load (middle position)
95-398 mm vertical limit
Plattform L × B
180 mm × 216 mm
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
Diese Hochleistungs-Hebebühnen sind massiv aus Aluminium mit eloxierten Oberfächen gefertigt. Extrem tragfähig und standsicher. Lieferbar in Standardgrößen oder mit extragroßen Platten, mit oder ohne Motorantrieb. Alle Modelle mit mehr als 90kg Tragkraft sind mit Motorantrieb ausgestattet. Die angegebenen Tragkräfte gelten jeweils in halb ausgefahrener Position.
Jack can be raised with load in place.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)