Z635324
Swiss Boy Laborhebebühnen
load ≤30 kg (middle position), platform L × W 80 mm × 75 mm, Model 105
Alle Fotos(4)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Grauer
Parameter
≤30 kg load (middle position)
48-147 mm vertical limit
Plattform L × B
80 mm × 75 mm
Farbe
blue
Allgemeine Beschreibung
Diese Hochleistungs-Hebebühnen sind massiv aus Aluminium mit eloxierten Oberfächen gefertigt. Extrem tragfähig und standsicher. Lieferbar in Standardgrößen oder mit extragroßen Platten, mit oder ohne Motorantrieb. Alle Modelle mit mehr als 90kg Tragkraft sind mit Motorantrieb ausgestattet. Die angegebenen Tragkräfte gelten jeweils in halb ausgefahrener Position.
Jack can be raised with load in place.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z635324-1EA | 4061833570630 |