Z620068
DURAN culture flask, Erlenmeyer
borosilicate glass flask, working volume 500 mL, non-sterile
Synonym(e):
217714402
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass flask
straight neck
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 217714402
Hals AD
38 mm
Arbeitsvolumen
500 mL
Fitting
38 mm (1 1/2 in.) neck
Bindungsart
non-treated surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)