Merck
Z609447
Bohlender PTFE funnels
diam. 100 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Durchmesser
100 mm
Schaft ID × AD
6 mm × 14 mm
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)