Z550833
Spilfyter® Hazmat-Verschüttungskontrolle, Polypropylen
Pad, W × L 16 in. × 18 in., double weight
Verpackung
pkg of 100 ea
B × L
16 in. × 18 in.
Allgemeine Beschreibung
Aus versponnenem, fusselfreiem 100% Polypropylen. Wirksam auch gegen Flusssäure. Saugt alle Flüssigkeiten auf, mit denen es in Kontakt kommt. Kapazität etwa das 10-fache des eigenen Gewichtes, wird in nur ca. 30 Sek. Aufgesaugt. Nach Gebrauch einfach der entsprechenden Verwertung zuführen.
Rechtliche Hinweise
Spilfyter is a registered trademark of National Packaging Services Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)