Z158046
Spilfyter® Hazmat-Verschüttungskontrolle, Polypropylen
Pillow, capacity 1 L
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 10 ea
B × L
8 1/2 in. × 17 in.
Kapazität
1 L
Allgemeine Beschreibung
Aus versponnenem, fusselfreiem 100% Polypropylen. Wirksam auch gegen Flusssäure. Saugt alle Flüssigkeiten auf, mit denen es in Kontakt kommt. Kapazität etwa das 10-fache des eigenen Gewichtes, wird in nur ca. 30 Sek. Aufgesaugt. Nach Gebrauch einfach der entsprechenden Verwertung zuführen.
Rechtliche Hinweise
Spilfyter is a registered trademark of National Packaging Services Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)