Z512419
Kork-Stützring für Kolben
I.D. × O.D. 150 mm × 210 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 12 L
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID × AD
150 mm × 210 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)