Merck
Z512397
Kork-Stützring für Kolben
I.D. × O.D. 90 mm × 140 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 1 ‑ 3 L
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
ID × AD
90 mm × 140 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z512397-1EA4061833569764