Z341649
3M™ Filter der Serie 6000/7000
A1 Organic Vapour filter, pkg of 2 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
46182002
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Protects against organic vapours with b.p. >65°C up to 10 × OEL* or 1000ppm*, EN141
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
3M 6051
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Allgemeine Beschreibung
Gas- und Dampffilter. Mit Bajonettverschluss für Masken der Serie 6000 und 7000. Pro Maske werden 2 Filter benötigt. (Packung = 8 Filter)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Ausgestattet mit der besonderen 3M-Filtertechnologie für besonders geringen Atemwiederstand. Bitte wählen Sie den benötigten Einzelfilter oder die Filterkombination (werden einfach aufeinander geschraubt) entsprechend der vorliegenden Gefährdung. Partikelfilter. Mit Bajonettverschluß für Masken der Serien 6000 und 7000. Pro Maske werden 2 Filter benötigt! (Packung = 20 Filter)
Warnhinweis
Sicherheitshinweis: Alle vorstehend beschriebenen Filter sollten nur gegen Gefahrstoffe mit anderen deutlich wahrnehmbaren Eigenschaften, z.B. Geruch oder Geschmack, eingesetzt werden, sofern die vorliegenden Konzentrationen nicht unmittelbar tödlich sind! Falls Konzentrationen in Oel oder ppm angegeben sind, gilt der jeweils niedrigere Wert!
Rechtliche Hinweise
3M is a trademark of 3M Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)