Merck
Z291730
Supelco
Einsatz für 2-ml-Fläschchen mit Standardöffnung, 4,6 mm ID
volume 0.2 mL, glass (conical with polyspring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
glass (conical with polyspring)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
5 mm × 30 mm
Volumen
0.2 mL
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291730-1PAK4061837618819