Merck
Z291641
Supelco
Autosampler-Fläschchen mit Standard-Schraubgewinde, 12 x 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial (standard opening), thread for 8-425
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
amber glass vial (standard opening)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
2 mL Inhalt, aus Borosilikatglas. Passende Deckel: 8 mm Schraubdeckel, bitte separat bestellen.
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z291641-10X1PAK
Z291641-10PAK
Z291641-1PAK4061837618758