Z284238
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 400 mL
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Leistungsmerkmale
fits beaker size 400 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37146-0400
Stab ID
70 mm
Durchmesser
70 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)