Merck
Z284130
Spinring® magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37140-0020
Länge
50.8 mm
Durchmesser
8 (57.2mm ring O.D) mm
Größe
2 in. × 5/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Mit Führungsring, halten Position sehr stabil.
Rechtliche Hinweise
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)