Z256900
Ace Vakuumabscheider mit Gewindeeinlass/-auslass
O.D. 60 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass 874647
Länge
250 mm
AD
60 mm
Innenschlauch AD
14 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Schraub-Ein- und Auslässen. Körper mit ACE Verschraubung und mit einstellbarem Innenrohr, durch Nylonbuchsen und FETFE-O-Ringe gesichert. Die Kühlfalle hat #15 ACE Verschraubungen an Ein- und Auslaß für UHDPE Schlaucholioven. Leckdichte Verbindung wird durch einfaches Anziehen der Verschraubung erreicht!
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)