Merck
Z247448
Coors Hirsch Trichter
capacity 20 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
Filter Paper Diameter (mm): 13-15
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 66298
Kapazität
20 mL
Plattendurchm.
16 mm
Oberteil AD
55 mm
Durchmesser
11 mm, perforated
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Porzellan mit fester perforierter Platte, ganz glasiert, ausser Rand.
Anwendung
The Coors porcelain funnel is suitable to promote filtration and channel flow.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z247448-12EA
Z247448-12X1EA
Z247448-1EA4061833495575