Z247723
Coors™ Tiegelabdeckung mit hohem Aluminiumoxidgehalt
diam. 39.4 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 65608
Durchmesser
39.4 mm
Allgemeine Beschreibung
Für Z24,762-6
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)