Merck
Z247626
Coors Tiegel mit hohem Aluminiumoxidgehalt
High form, capacity 20 mL
Synonym(e):
High-Alumina Crucible
About This Item
UNSPSC-Code:
41122200
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Coorstek 65503
Höhe
35 mm
Kapazität
20 mL
Oberteil Durchm.
38 mm
Allgemeine Beschreibung
Aus 99.8% reinem, rekristallisiertem Aluminumoxid - höchste chemische Resistenz unter oxidierenden und reduzierenden Bedingungen und hitzebeständige Metalle (wie Molybdenum, Platinum, Rhodium, Tungsten, Tantalum, und Iridium). Max.Temp. (no load): 1,750 °C.
Rechtliche Hinweise
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4